Learn More
De Buyer™ Messkrug aus Edelstahl
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
500 ml
1000 ml
2000 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Graduierung in Schritten von 100 ml
- Schüttrand
- Breiter Fuß für höhere Stabilität
- Langlebig und widerstandsfähig gegen Verformungen
- Hygienisch und einfach zu reinigen
- Spülmaschinenfest
Spezifikation
Spezifikation
| Basisausführung | Breite Basis |
| Kapazität (metrisch) | 1000 ml |
| Material | Edelstahl (ohne Typ) |
| Ausführung | Schüttrand |
| Höhe (metrisch) | 130 mm |
| Enthält | Mit Griff und Fuß |
| Graduated | Ja |
| Modell | Großer Fuß |