Learn More
De Buyer™ Messkrug aus Edelstahl
Catalog Number p-8000154
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
500 ml
1000 ml
2000 ml
Der mehrpunktgeschweißte Edelstahlgriff gewährleistet genaue Ausgießmessungen mit dem De Buyer™ Messbecher aus Edelstahl.
  • Graduierung in Schritten von 100 ml
  • Schüttrand
  • Breiter Fuß für höhere Stabilität
  • Langlebig und widerstandsfähig gegen Verformungen
  • Hygienisch und einfach zu reinigen
  • Spülmaschinenfest
Basisausführung Breite Basis
Kapazität (metrisch) 500 ml
Material Edelstahl
Ausführung Schüttrand
Höhe (metrisch) 105 mm
Enthält Mit Griff und Fuß
Graduated Ja
Modell Großer Fuß