Learn More
De Buyer™ MEßBECHER EDELSTAHL GRADUIERT 1,5L 1,5L
Click to view available options
Volumen (metrisch):
1,5 l
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Bestellinformation
CapacityMetric
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Messkanne |
| Material | Edelstahl |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zum Ausgießen kleinster bis größter Mengen |
| Höhe (metrisch) | 147 mm |
| Länge (metrisch) | 190 mm |
| Menge | Je |
| Sterilität | Steril |
| Volumen (metrisch) | 1,5 l |
| Breite (metrisch) | 155 mm |