Learn More
Sampling Systems™ Messkelle aus Edelstahl
Artikelnummer. 15829301 Alle ansehen Sampling Systems Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
1 ml
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15829301
Marke: Sampling Systems™ 1900A01
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Ideal zum Ausschaufeln fester Pulvermengen. Die Sampling Systems™ Edelstahl-Messschaufel besteht aus hochwertigem Edelstahl, um eine lange Lebensdauer zu garantieren.
  • Hergestellt aus Edelstahl 316L
  • Präzise Messung von Pulvern
Spezifikation
Beschreibung Kelle mit 9 mm Durchmesser und 14 mm Tiefe
Kapazität (metrisch) 1 ml
Produkttyp Messlöffel
Material Edelstahl (316L)
Länge (metrisch) 186 mm