Learn More
Sampling Systems™ Messkelle aus Edelstahl
Handla allt Sampling Systems Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kapazität (metrisch):
1 ml
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
Förpackningsstorlek:
1 Stück
Beskrivning
- Hergestellt aus Edelstahl 316L
- Präzise Messung von Pulvern
Spécification
Spécification
| Beschreibung | Kelle mit 9 mm Durchmesser und 14 mm Tiefe |
| Kapazität (metrisch) | 1 ml |
| Produkttyp | Messlöffel |
| Material | Edelstahl (316L) |
| Länge (metrisch) | 186 mm |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu