Beschreibung
Dosierlöffel aus Edelstahl im 4er-Set, als Dosierhilfe zum einfachen und schnellen Abmessen von 1,25 bis 15 ml. Das Volumen ist jeweils am Stiel des Dosierlöffels eingeprägt.
- Edelstahl V2A (1.4301)
- Volumen: 1,25 ml, 2,5 ml, 5 ml, 15 ml
- Löffel hochglänzend, Stiel matt poliert
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | 4 Löffel |
| Kapazität (metrisch) | 1,25 bis 15 ml |
| Farbe | Silber |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Lebensmittel |
| Material | Edelstahl (V2A) |