Learn More
Endecotts™ Edelstahl-Sieb - ISO
Artikelnummer. 15810225
Ansicht ändern
Click to view available options
Porengröße:
106 μm
180 μ m
250 μm
400 μm
600 μm
Packungsgröße:
1 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Porengröße Packungsgröße
15810225 250 μm 1 Stück
15890215 106 μm 1 Stück
15800225 180 μ m 1 Stück
15820225 400 μm 1 Stück
15830225 600 μm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 15810225 Lieferant Endecotts™ Lieferanten-Nr. 008SIW.250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    137.00 €
    131.32 € / 1 Stück
    Sparen 5.68 €
    4% Rabatt
Verfügbar ab: 03-02-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Diese Drahtgewebesiebe sind die am häufigsten eingesetzten Analysensiebe für alle Arten von Laborproben und Partikelgrößenanalysen.
  • Präzisionsrahmen gewährleistet einheitliche Stapelfähigkeit
  • Präzise Blende
  • Natürliche Abrundung für frei fließende Probe
  • Vollständig versiegelt, keine Fuge, durch die Materialverluste auftreten können
  • Gleichmäßig gespanntes Netz für genaue Analysen
  • Sichere Kante mit großem Radius, wodurch eine komfortable Handhabung möglich ist
  • Seriennummer gewährleistet vollständige Rückverfolgbarkeit
Spezifikation
Porengröße 250 μm
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 8 in.
Höhe (metrisch) 50 mm
Außendurchmesser (metrisch) 203 mm