Learn More
Endecotts™ Edelstahl-Netzsieb – ISO
Artikelnummer. 15820225
Click to view available options
Porengröße:
106 μm
180 μm
250 μm
400 μm
600 μm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15820225
Marke: Endecotts™ 008SIW.400
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Diese Drahtgewebesiebe sind die am häufigsten eingesetzten Analysensiebe für alle Arten von Laborproben und Partikelgrößenanalysen.
  • Präzisionsrahmen gewährleistet einheitliche Stapelfähigkeit
  • Präzise Blende
  • Natürliche Abrundung für frei fließende Probe
  • Vollständig versiegelt, keine Fuge, durch die Materialverluste auftreten können
  • Gleichmäßig gespanntes Netz für genaue Analysen
  • Sichere Kante mit großem Radius, wodurch eine komfortable Handhabung möglich ist
  • Seriennummer gewährleistet vollständige Rückverfolgbarkeit
Spezifikation
Porengröße 400 μm
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 8 in.
Höhe (metrisch) 50 mm
Außendurchmesser (metrisch) 203 mm