Learn More
Endecotts™ Edelstahl-Netzsieb – ISO
Beschreibung
- Präzisionsrahmen gewährleistet einheitliche Stapelfähigkeit
- Präzise Blende
- Natürliche Abrundung für frei fließende Probe
- Vollständig versiegelt, keine Fuge, durch die Materialverluste auftreten können
- Gleichmäßig gespanntes Netz für genaue Analysen
- Sichere Kante mit großem Radius, wodurch eine komfortable Handhabung möglich ist
- Seriennummer gewährleistet vollständige Rückverfolgbarkeit
Spezifikation
Spezifikation
| Porengröße | 106 μm |
| Außendurchmesser (angloamerikanisch) | 8 in. |
| Höhe (metrisch) | 50 mm |
| Außendurchmesser (metrisch) | 203 mm |