Läs mer
Kartell™ Metallschale aus Edelstahl
Produktkod. 10142761
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Abmessungen (L x B x H):
52 x 35 x 11 mm
52 x 35 x 11,6 mm
Typ:
Biopsie-Tablett
Tablett
Förpackningsstorlek
10 Stück
Produktkod. Abmessungen (L x B x H) Typ unitSize
10142761 52 x 35 x 11 mm Tablett 10 Stück
10316211 52 x 35 x 11,6 mm Biopsie-Tablett 10 Stück
2 missing translation for 'options'
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 10142761
missing translation for 'mfr': Kartell™ 0292300
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Das Kartell™ Metalltablett aus Edelstahl eignet sich für die Histologie. Es besteht aus Edelstahl für die einfache Entfernung von Paraffin, sodass die Probe exakter im Paraffin platziert werden kann.
  • Entwickelt für die einfache Entfernung von Paraffineinschlüssen
  • Ermöglicht eine präzise Positionierung der Probe im Paraffin
  • Für die Histologie
  • CE-Kennzeichnung
  • IVD-Zulassung
Specifikationer
Abmessungen (L x B) 23 x 36 mm innen
Abmessungen (L x B x H) 52 x 35 x 11 mm
Höhe (metrisch) 11 mm (außen)
Länge (metrisch) 52 mm (außen), 23 mm (innen)
Material Edelstahl
Typ Tablett
Breite (metrisch) 35 mm (außen), 36 mm (innen)
Menge 10 St./Packung
Form Rechteckig
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.