Learn More
Bel-Art™ Scienceware™ PTFE-Mikrospatel, 4x184mm, (VE=2Stck.) 184MM
Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
5 cm
Unit Size:
2 Stück
Specifications
Specifications
| Menge | 2 Packungen |
| Beschichtung | Fluo-Kem Teflon FEP |
| Zertifizierung/Konformität | Entspricht den FDA-Bestimmungen |
| Produkttyp | Mikrospatel |
| Breite (metrisch) | 0,79 cm |
| Außendurchmesser (metrisch) | 4mm |
| Abmessungen (L x B) | 5 x 0,79 cm |
| Material | Edelstahl |
| Länge (metrisch) | 5 cm |