Learn More
Sampling Systems™ Mini-Trommeln aus Edelstahl ohne Kippklammern
Artikelnummer. 15899661 Alle ansehen Sampling Systems Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
1 l
2 l
3 l
5 l
6 l
8 l
10 l
12.5 l
15 l
Packungsgröße:
1 Stück
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
15899661 1 l 1 Stück
15839671 2 l 1 Stück
15849671 3 l 1 Stück
15859671 5 l 1 Stück
15869671 6 l 1 Stück
15879671 8 l 1 Stück
15809671 10 l 1 Stück
15819671 12.5 l 1 Stück
15829671 15 l 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 15899661 Lieferant Sampling Systems™ Lieferanten-Nr. A4341
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    256.00 €
    244.59 € / 1 Stück
    Sparen 11.41 €
    4% Rabatt
Verfügbar ab: 04-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Diese Mini-Trommeln ohne Kippklammern sind ausgezeichnete Mehrzweckbehälter für eine Vielzahl von Anwendungen im Labor.
  • Hergestellt aus robustem Edelstahl der Güteklasse 304
  • Nutfreie Innenkonstruktion
  • Gepflegter, eingelassener Deckel
  • Komplett mit einem schwenkbaren Tragegriff
  • Flacher Boden mit Klingenring für zusätzlichen Schutz
  • Erhältlich in einer Vielzahl von Kapazitäten für Ihre spezifischen Anforderungen
Spezifikation
Verschluss inklusive Ja
Produkttyp Mini-Trommel
Verschlusstyp Versenkter Deckel
Kapazität (metrisch) 1 l
Zur Verwendung mit (Anwendung) Mehrzweckbehälter
Material Edelstahl
Enthält Schwenkgriff
Höhe (metrisch) 155 mm
Außendurchmesser (metrisch) 100 mm