Learn More
Sampling Systems™ Minitöpfe aus Edelstahl mit Deckel
Artikelnummer. 15869661 Alle ansehen Sampling Systems Produkte
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
7 mL
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
750 mL
1.000 ml
Durchmesser (metrisch):
19 mm
41 mm
42 mm
52 mm
77 mm
102 mm
Höhe (metrisch):
36 mm
45 mm
53 mm
73 mm
78 mm
116 mm
154 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Durchmesser (metrisch) Höhe (metrisch) unitSize
15869661 500 ml 102 mm 78 mm 1 Stück
15819661 100 ml 52 mm 73 mm 1 Stück
15829661 1.000 ml 102 mm 154 mm 1 Stück
15839661 25 ml 41 mm 36 mm 1 Stück
15849661 250 ml 77 mm 73 mm 1 Stück
15859661 50 ml 42 mm 53 mm 1 Stück
15879661 7 mL 19 mm 45 mm 1 Stück
15889661 750 mL 102 mm 116 mm 1 Stück
8 options
Artikelnummer. 15869661
Marke: Sampling Systems™ A426500
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Aus hochwertigem Edelstahl für Langlebigkeit. Sampling Systems™ Minitöpfe aus Edelstahl mit Deckel haben einen nutfreien Innenraum und sind in pharmazeutischen und chemischen Labors weit verbreitet.
  • In verschiedensten Größen erhältlich
  • Aufschraubbarer Deckel
  • Mattierte Oberfläche
  • Mehrzweckbehälter mit kleinem Volumen
  • 316L-Edelstahl
  • Nutfreie Innenkonstruktion
  • Silikon-O-Ring für verbesserte Abdichtung erhältlich
Spezifikation
Produkttyp Probenbehälter
Material Edelstahl (316L)
Kapazität (metrisch) 500 ml
Verschlusstyp Gewindekappe
Durchmesser (metrisch) 102 mm
Höhe (metrisch) 78 mm
Enthält Deckel und Gehäuse