Learn More
Amsta Rostfritt Edelstahlspiegel, Edelstahl mit Schraubenlöchern
Artikelnummer. 30284890
Ansicht ändern
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
400 x 600 mm
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B) Packungsgröße
30284890 400 x 600 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30284890 Lieferant Amsta Rostfritt Lieferanten-Nr. 50670400x600
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    131.00 €
    111.90 € / 1 Stück
    Sparen 19.10 €
    14% Rabatt
Verfügbar ab: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochwertiger Edelstahlspiegel mit Schraubenlöchern, 400 mm x 600 mm. Hergestellt in Schweden.
  • Edelstahl 304 /1.4301
Spezifikation
Abmessungen (L x B) 400 x 600 mm
Form Rechteckig
Material Stahl
Produkttyp Sicherheitsspiegel