Learn More
Cole-Parmer™ Rührerwellen aus Edelstahl
Artikelnummer. 11774639 Alle ansehen Cole-Parmer Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
304.8 mm
457,2 mm
457.2 mm
500 mm
Durchmesser (metrisch) Welle:
0.25 mm
7,9 mm
9,5 mm
10 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11774639
Marke: Cole-Parmer™ 0437002
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Mischerwelle aus Edelstahl 316.
  • Abmessungen: 10 mm x 500 mm (Durchmesser x Länge)
  • Nur mit separat aufgeführten Propellern verwenden
Spezifikation
Durchmesser (metrisch) Welle 10 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Rührerschaft für alle Bohrfutter mit 10 mm Durchmesser oder verstellbarem Durchmesser von 3/8 in.
Länge (metrisch) 500 mm
Menge Je 1
Typ Rührerschaft
Material Edelstahl