Learn More
Cole-Parmer™ Rührerwellen aus Edelstahl
Alle ansehen Cole-Parmer Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
304.8 mm
457,2 mm
457.2 mm
500 mm
Durchmesser (metrisch) Welle:
0.25 mm
7,9 mm
9,5 mm
10 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Abmessungen: 10 mm x 500 mm (Durchmesser x Länge)
- Nur mit separat aufgeführten Propellern verwenden
Spezifikation
Spezifikation
| Durchmesser (metrisch) Welle | 0.25 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Verlängerungsstäbe und Manschetten erhöhen die Schaftlänge |
| Länge (metrisch) | 304.8 mm |
| Menge | Je 1 |
| Typ | Rührerwelle |
| Material | Edelstahl |