Learn More
Usbeck Laborgeraete™ Edelstahl-Mörser
Artikelnummer. 10584522
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
330mL
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
10584522 330mL 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10584522 Lieferant Usbeck Laborgeraete™ Lieferanten-Nr. 5401
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Innendurchmesser (metrisch) 125mm
Außendurchmesser (metrisch) 135mm
Produkttyp Mörtel
Material Edelstahl
Höhe (metrisch) 80mm
Enthält Stößel
Kapazität (metrisch) 330mL