Learn More
B Braun™ Edelstahlnadeln
Beschreibung
- Sterican™
- Stumpf
- Edelstahl
- Latexfrei
- Steril
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Edelstahl |
| Kanülen-Gauge | 26 ga. |
| Außendurchmesser (metrisch) | 0.45 mm |
| Latexfrei | Ja |
| Länge (metrisch) | 12 mm |
| Produkttyp | Nadel |
| Sterilität | Steril |