Learn More
B Braun™ Edelstahlnadeln
Artikelnummer. 10635913
Change view
Click to view available options
Kanülen-Gauge:
19 ga.
22 ga.
24 G
25 ga.
26 ga.
23 ga.x1
27 ga.
Länge (metrisch):
12 mm
16 mm
25 mm
30 mm
50 mm
Conditionnement:
100 Stück
Code produit. Kanülen-Gauge Länge (metrisch) unitSize
10635913 22 ga. 30 mm -
10320341 19 ga. 30 mm 100 Stück
10259020 24 G 25 mm 100 Stück
11360280 23 ga.x1 25 mm 100 Stück
10288920 25 ga. 16 mm -
10156260 27 ga. 12 mm 100 Stück
10219070 26 ga. 12 mm 100 Stück
10094830 19 ga. 50 mm 100 Stück
8 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 10635913
Marque: B Braun™ 4657624
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Voir les produits de remplacement
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
B Braun™ Sterican™ Ersatzspritzennadeln aus Edelstahl eignen sich zum Austausch der Nadeln an Spritzen mit austauschbaren Nadeln und erfüllen die relevanten Anforderungen für Routineanwendungen sowie für Patienten vor und nach Operationen.
  • Sterican™
  • Stumpf
  • Edelstahl
  • Latexfrei
  • Steril
Spécification
Material Stainless Steel
Kanülen-Gauge 22 ga.
Außendurchmesser (metrisch) 0.7 mm
Latexfrei Ja
Länge (metrisch) 30 mm
Produkttyp Nadel
Sterilität Steril
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.