Learn More
B Braun™ Edelstahlnadeln
Artikelnummer. 11360280
Change view
Click to view available options
Kanülen-Gauge:
19 ga.
22 ga.
24 G
25 ga.
26 ga.
23 ga.x1
27 ga.
Länge (metrisch):
12 mm
16 mm
25 mm
30 mm
50 mm
Packungsgröße:
100 Stück
Artikelnummer. Kanülen-Gauge Länge (metrisch) unitSize
11360280 23 ga.x1 25 mm 100 Stück
10320341 19 ga. 30 mm 100 Stück
10259020 24 G 25 mm 100 Stück
10288920 25 ga. 16 mm -
10635913 22 ga. 30 mm -
10156260 27 ga. 12 mm 100 Stück
10219070 26 ga. 12 mm 100 Stück
10094830 19 ga. 50 mm 100 Stück
8 options
Artikelnummer. 11360280
Marke: B Braun™ 9180117
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
B Braun™ Sterican™ Ersatzspritzennadeln aus Edelstahl eignen sich zum Austausch der Nadeln an Spritzen mit austauschbaren Nadeln und erfüllen die relevanten Anforderungen für Routineanwendungen sowie für Patienten vor und nach Operationen.
  • Sterican™
  • Stumpf
  • Edelstahl
  • Latexfrei
  • Steril
Spezifikation
Material Stainless Steel
Kanülen-Gauge 23 ga.x1
Außendurchmesser (metrisch) 0.4 mm
Latexfrei Ja
Länge (metrisch) 25 mm
Produkttyp Nadel
Sterilität Steril