Learn More
B Braun™ Edelstahlnadeln
Beschreibung
- Sterican™
- Stumpf
- Edelstahl
- Latexfrei
- Steril
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Stainless Steel |
| Kanülen-Gauge | 19 ga. |
| Außendurchmesser (metrisch) | 1.1 mm |
| Latexfrei | Ja |
| Länge (metrisch) | 30 mm |
| Produkttyp | Nadel |
| Sterilität | Steril |