Learn More
- Home
- Products
- Waagen
- Kalibriergewichte
- Sartorius™ Reference Line Gewichtstück aus Edelstahl, OIML Klasse E1, ohne DAkkS-Kalibrierzertifikat
Sartorius™ Reference Line Gewichtstück aus Edelstahl, OIML Klasse E1, ohne DAkkS-Kalibrierzertifikat
Artikelnummer. 10022201 Alle ansehen Sartorius Produkte
Change view
Click to view available options
Masse:
1 mg
2 mg geliefert
5 mg
10 mg
20 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
1 g
2 g
5 g
10 g
20 g
50 g
100 g
200 g
500 g
1 kg
2 kg
5 kg
10 kg
20 kg
50 kg
Packungsgröße:
1 Stück
| Artikelnummer. | Masse | unitSize |
|---|---|---|
| 10022201 | 100 mg | 1 Stück |
| 10216131 | 100 g | 1 Stück |
| 10554751 | 10 kg | 1 Stück |
| 10684322 | 10 mg | 1 Stück |
| 10461612 | 10 g | 1 Stück |
| 10022121 | 1 kg | 1 Stück |
| 10347301 | 1 g | 1 Stück |
| 10767422 | 1 mg | 1 Stück |
| 10440076 | 200 g | 1 Stück |
| 10642022 | 20 g | 1 Stück |
| 10594181 | 20 mg | 1 Stück |
| 10225891 | 200 mg | 1 Stück |
| 10114131 | 20 kg | 1 Stück |
| 10317591 | 2 g | 1 Stück |
| 10193691 | 2 mg geliefert | 1 Stück |
| 10595311 | 2 kg | - |
| 10072091 | 500 g | 1 Stück |
| 10205941 | 500 mg | 1 Stück |
| 10777422 | 50 kg | 1 Stück |
| 10622032 | 50 g | - |
| 10632022 | 50 mg | 1 Stück |
| 10265841 | 5 g | 1 Stück |
| 10692022 | 5 mg | 1 Stück |
| 10480842 | 5 kg | 1 Stück |
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10022201
Marke: Sartorius™ YCW211100
Melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um Ihren Preis und die Verfügbarkeit zu überprüfen.