Learn More
Sartorius™ Kalibriergewicht aus Edelstahl, OIML Klasse E2, mit DAkkS-Kalibrierzertifikat
Nicht magnetisierbar, mit polierter Oberfläche und in hochwertigen Kunststoffgehäusen, die für den Einsatz in Reinräumen geeignet sind
Marke: Sartorius™ YCW4528-02
231.75 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23276" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
- Aus speziellem Edelstahl
- Dichte: 7,950 kg/m3
- Toleranzen entsprechen OIML R111-1
Spezifikation
Zylindrisches Gewicht | |
OIML Klasse E2 | |
Kunststoff | |
50 g |
DAkkS-Kalibrierzertifikat | |
Spezial-Edelstahl | |
7,950 kg/m3 |