Learn More
Sartorius™ Kalibriergewicht aus Edelstahl, OIML Klasse E2, mit DAkkS-Kalibrierzertifikat
Artikelnummer. 11461947 Alle ansehen Sartorius Produkte
Change view
Click to view available options
Masse:
20 g
50 g
100 g
200 g
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Masse unitSize
11461947 200 g 1 Stück
11346680 100 g 1 Stück
11316680 20 g 1 Stück
11336680 50 g 1 Stück
4 options
Artikelnummer. 11461947
Marke: Sartorius™ YCW522802
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Nicht magnetisierbar, mit polierter Oberfläche und in hochwertigen Kunststoffgehäusen, die für den Einsatz in Reinräumen geeignet sind
  • Aus speziellem Edelstahl
  • Dichte: 7,950 kg/m3
  • Toleranzen entsprechen OIML R111-1
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität DAkkS-Zertifikat
Beschreibung E2 zylindrisches Gewicht
Material Hochpolierter, nicht magnetisierbarer Stahl
Gewicht (metrisch) 200 g
Dichte 8,0 g/cm3
Masse 200 g