Learn More
Sartorius™ Kalibriergewicht aus Edelstahl, OIML Klasse E2, ohne DAkkS-Kalibrierzertifikat
Alle ansehen Sartorius Produkte
Click to view available options
Masse:
1 g
2 g
5 g
10 g
20 g
50 g
100 g
200 g
500 g
1 kg
2 kg
5 kg
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Für alle Gewichte ist ein DKD Zertifkiat erhältlich.
- Edelstahl, zylindrische Bauform
- Bis 1kg in Kunststoffdose, ab 2kg im Holzetui
- Typ: 100 g
- Toleranz: 0,15mg
Spezifikation
Spezifikation
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Masse | 100 g |