Learn More
Sartorius™ Reference Line Gewichtesätze aus Edelstahl, OIML Klasse E2, ohne DAkkS-Kalibrierzertifikat
Alle ansehen Sartorius Produkte
Click to view available options
Masse:
1 g bis 10 kg
1 g bis 1 kg
1 g bis 5 kg
1 mg bis 100 g
1 mg bis 1 kg
1 mg bis 200 g
1 mg bis 5 g
1 mg bis 5 kg
Packungsgröße:
1 Set
Beschreibung
- 1mg bis 500mg in Plättchenform aus Aluminium und Neusilber
- 1 g bis 50kg in Knopfform aus Edelstahl
- Im Holzetui
- Auf Wunsch mit DKD Kalibrierschein oder Eichamt geprüft
Auf Anfrage
- Einzelgewichte im Etui von 1 bis 500mg in Plättchenform und 1 g bis 50kg in Knopfform
- Glasglocken, Pinsel, Handschuhe, Pinzetten mit beschichteter Spitze, Gewichtsgabeln und Hebehilfen
- Typ: 1mg - 200 g
Spezifikation
Spezifikation
| Gehäusematerial | Holz |
| Masse | 1 mg bis 100 g |