Learn More
Sartorius™ Reference Line Gewichtesätze aus Edelstahl, OIML Klasse E2, ohne DAkkS-Kalibrierzertifikat
Artikelnummer. 10347541 Alle ansehen Sartorius Produkte
Click to view available options
Masse:
1 g bis 10 kg
1 g bis 1 kg
1 g bis 5 kg
1 mg bis 100 g
1 mg bis 1 kg
1 mg bis 200 g
1 mg bis 5 g
1 mg bis 5 kg
Packungsgröße:
1 Set
Artikelnummer. 10347541
Marke: Sartorius™ YCS01165200
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
  • 1mg bis 500mg in Plättchenform aus Aluminium und Neusilber
  • 1 g bis 50kg in Knopfform aus Edelstahl
  • Im Holzetui
  • Auf Wunsch mit DKD Kalibrierschein oder Eichamt geprüft
Auf Anfrage
  • Einzelgewichte im Etui von 1 bis 500mg in Plättchenform und 1 g bis 50kg in Knopfform
  • Glasglocken, Pinsel, Handschuhe, Pinzetten mit beschichteter Spitze, Gewichtsgabeln und Hebehilfen
  • Typ: 1mg - 5kg
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Gehäusematerial Holz
Masse 1 mg bis 5 kg