Learn More
Sartorius™ Reference Line Gewichtstück aus Edelstahl, OIML Klasse E2, ohne DAkkS-Kalibrierzertifikat
Artikelnummer. 10718772 Alle ansehen Sartorius Produkte
Change view
Click to view available options
Masse:
1 mg
2 mg
5 mg geliefert
10 mg
20 mg
50 mg
200 mg
500 mg
1 g
2 g
5 g
10 g
20 g
50 g
100 g
200 g
500 g
1 kg
2 kg
5 kg
10 kg
20 kg
50 kg
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Masse unitSize
10718772 5 kg 1 Stück
10173741 100 g 1 Stück
10052211 10 g 1 Stück
10642202 10 kg 1 Stück
10616274 10 mg 1 Stück
10656363 1 g 1 Stück
10397201 1 kg 1 Stück
10042131 1 mg 1 Stück
10032071 200 g 1 Stück
10693922 200 mg 1 Stück
10387441 20 g 1 Stück
10745892 20 kg 1 Stück
10564181 2 kg 1 Stück
10612772 2 g 1 Stück
10275791 20 mg -
10554371 2 mg 1 Stück
10490842 500 g -
10327591 50 g 1 Stück
10706852 500 mg 1 Stück
10174411 50 kg 1 Stück
10585311 50 mg 1 Stück
10595501 5 g -
10662202 5 mg geliefert 1 Stück
23 options
Artikelnummer. 10718772
Marke: Sartorius™ YCW65200
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Reference Line Gewichtstück aus Edelstahl, OIML Klasse E2, ohne DAkkS-Kalibrierzertifikat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Gehäusematerial Holz
Masse 5 kg