Learn More
Sartorius™ F1 Zylindrisches Kalibriergewicht aus Edelstahl
Artikelnummer. 10563451 Alle ansehen Sartorius Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Gewicht (metrisch):
1 g
10 g
10.000 g
100 g
1000 g
2 g
20 g
200 g
2000 g
5 g
50 g
500 g
5000 g
Packungsgröße:
1 Stück
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Gewicht (metrisch) Packungsgröße
10563451 100 g 1 Stück
10441921 10 g 1 Stück
10034150 10.000 g 1 Stück
10553461 1000 g 1 Stück
10094140 1 g 1 Stück
10441531 200 g 1 Stück
10186510 2 g 1 Stück
10665951 20 g 1 Stück
10278410 2000 g 1 Stück
10656331 500 g 1 Stück
10655951 5 g 1 Stück
10145930 50 g 1 Stück
10145980 5000 g 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Artikelnummer. 10563451 Lieferant Sartorius™ Lieferanten-Nr. YCW513800
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    143.00 €
    124.00 € / 1 Stück
    Sparen 19.00 €
    13% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Gewährleisten Sie eine präzise Kalibrierungen und genaue Messungen. Fisherbrand™ Das zylindrische Kalibriergewicht F1 aus Edelstahl ist ein hochpräzises Einzelgewicht mit einer Nennmasse zwischen 1 g und 10 kg. Diese zylindrischen Gewichte entsprechen den Anforderungen der Klasse F1.
Der Sartorius™ Die Referenzgewichte umfassen diese zylindrischen Standardgewichte. Sie sind aus robustem Edelstahl gefertigt und entsprechen der OIML-Klasse F1 für die Verwendung mit Waagen der Klasse II.
  • Erhältlich in verschiedenen Nennmassen von 1 bis 10.000 g.
  • Ideal für die Qualitätssicherung gemäß ISO 9001ff
    • Justierungs-, Prüf- und Kalibriergeräte für Waagen der Klasse II
    • Qualitätssicherung für Waagen mit weniger als 300.000 Schritten
    • Gewichte für die Kalibrierung und für die offizielle Kalibrierung anderer Gewichte der unteren Klassen (F2, F3, M1, M2 und M3)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Zylindrisches Kalibriergewicht
Klassifikation OIML Klasse F1
Material Edelstahl
Gehäusematerial Kunststoff
Gewicht (metrisch) 100 g