Learn More
Sartorius™ Reference Line Gewichtesätze aus Edelstahl, OIML Klasse F1, ohne DAkkS-Kalibrierzertifikat
Brand:  Sartorius™ YCS01-523-00
1560.00 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 View more versions of this product
Product Code. 10004250
Description
Description
  • 1mg bis 500mg in Plättchenform aus Aluminium und Neusilber
  • 1 g bis 50kg in Knopfform aus Edelstahl
  • Im Holzetui
  • Auf Wunsch mit DKD Kalibrierschein oder Eichamt geprüft
Auf Anfrage
  • Einzelgewichte im Etui von 1 bis 500mg in Plättchenform und 1 g bis 50kg in Knopfform
  • Glasglocken, Pinsel, Handschuhe, Pinzetten mit beschichteter Spitze, Gewichtsgabeln und Hebehilfen
  • Typ: 1mg - 100 g
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
Holz
1 mg bis 200 g