Learn More
Sartorius™ Reference Line Gewicht aus Edelstahl, OIML Klasse F1, ohne DAkkS-Kalibrierzertifikat
Artikelnummer. 11387450 Alle ansehen Sartorius Produkte
Change view
Click to view available options
Masse:
100 mg
1 g
2 g
5 g
10 g
20 g
50 g
100 g
200 g
500 g
1 kg
2 kg
5 kg
10 kg
20 kg
50 kg
Gehäusematerial:
Holz
Kunststoff
Packungsgröße:
1 Stück
16 product options available for selection
Product selection table with 16 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Masse Gehäusematerial unitSize
11387450 10 g Kunststoff 1 Stück
10544181 100 mg Holz 1 Stück
10479881 100 g Holz 1 Stück
10622772 10 kg Holz -
11327504 1 g Kunststoff 1 Stück
10317211 1 kg Holz 1 Stück
10554561 200 g Holz 1 Stück
10504191 20 kg Holz 1 Stück
10727812 20 g Kunststoff 1 Stück
10072081 2 g Kunststoff 1 Stück
10367491 2 kg Holz 1 Stück
10154031 500 g Holz 1 Stück
11337504 50 g Holz 1 Stück
10787422 50 kg Holz 1 Stück
10735892 5 g Kunststoff 1 Stück
13111534 5 kg Holz -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 16 options available.
16 missing translation for 'options'
Product Code. 11387450 missing translation for 'mfr' Sartorius™ missing translation for 'supplierNo' YCW41300
Only null left
Add to basket
Add to basket
Reference Line Gewichtstück aus Edelstahl, OIML Klasse F1, ohne DAkkS-Kalibrierzertifikat.
Referenzliniengewicht aus Edelstahl, OIML Klasse F1, ohne DAkkS-Kalibrierzertifikat
  • Ohne DAkkS-Kalibrierzertifikat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Material Edelstahl
Gehäusematerial Kunststoff
Masse 10 g