Learn More
Sartorius™ Reference Line Gewichtesätze aus Edelstahl, OIML Klasse F2, ohne DAkkS-Kalibrierzertifikat
Artikelnummer. 10696521 Alle ansehen Sartorius Produkte
Change view
Click to view available options
Masse:
1 g bis 10 kg
1 g bis 1 kg
1 g bis 5 kg
1 mg bis 100 g
1 mg bis 1 kg
1 mg bis 200 g
1 mg bis 5 kg
Packungsgröße:
1 Set
Artikelnummer. Masse unitSize
10696521 1 g bis 10 kg 1 Set
10461531 1 g bis 1 kg 1 Set
10432301 1 g bis 5 kg -
10791581 1 mg bis 100 g -
10792141 1 mg bis 1 kg 1 Set
10594021 1 mg bis 200 g 1 Set
10359820 1 mg bis 5 kg 1 Set
7 options
Artikelnummer. 10696521
Marke: Sartorius™ YCS3171400
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
  • 1mg bis 500mg in Plättchenform aus Aluminium und Neusilber
  • 1 g bis 50kg in Knopfform aus Edelstahl
  • Im Holzetui
  • Auf Wunsch mit DKD Kalibrierschein oder Eichamt geprüft
Auf Anfrage
  • Einzelgewichte im Etui von 1 bis 500mg in Plättchenform und 1 g bis 50kg in Knopfform
  • Glasglocken, Pinsel, Handschuhe, Pinzetten mit beschichteter Spitze, Gewichtsgabeln und Hebehilfen
  • Typ: 1 g - 10kg
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Gehäusematerial Holz
Masse 1 g bis 10 kg
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.