Learn More
Sartorius™ Referenzliniengewicht aus Edelstahl, OIML-Klasse F2
Artikelnummer. 10634332 Alle ansehen Sartorius Produkte
Click to view available options
Masse:
1 g
2 g
5 g
10 g
20 g
50 g
100 g
200 g
500 g
1 kg
2 kg
5 kg
10 kg
20 kg
50 kg
Gehäusematerial:
Holz
Kunststoff
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10634332
Marke: Sartorius™ YCW35400
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Reference Line Gewichtstück aus Edelstahl, OIML Klasse F2, ohne DAkkS-Kalibrierzertifikat.
  • Ohne DAkkS-Kalibrierzertifikat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material Edelstahl
Gehäusematerial Kunststoff
Masse 5 g