Learn More
Sartorius™ Referenzliniengewicht aus Edelstahl, OIML-Klasse F2
Artikelnummer. p-8006446 Alle ansehen Sartorius Produkte
Change view
Click to view available options
Masse:
1 g
2 g
5 g
10 g
20 g
50 g
100 g
200 g
500 g
1 kg
2 kg
5 kg
10 kg
20 kg
50 kg
Gehäusematerial:
Holz
Kunststoff
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Masse Gehäusematerial unitSize
10123841 100 g Holz 1 Stück
10612022 10 g Kunststoff 1 Stück
10163981 10 kg Holz 1 Stück
10430272 1 g Kunststoff 1 Stück
10062211 1 kg Holz 1 Stück
10397631 200 g Holz 1 Stück
10748002 20 g Kunststoff 1 Stück
10451422 20 kg Holz 1 Stück
10255651 2 g Kunststoff 1 Stück
10103891 2 kg Holz 1 Stück
10397871 500 g Holz 1 Stück
10459691 50 g Holz 1 Stück
10614332 5 kg Holz 1 Stück
10163741 50 kg Holz 1 Stück
10634332 5 g Kunststoff 1 Stück
15 options
Artikelnummer. 10123841
Marke: Sartorius™ YCW51400
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Reference Line Gewichtstück aus Edelstahl, OIML Klasse F2, ohne DAkkS-Kalibrierzertifikat.
  • Ohne DAkkS-Kalibrierzertifikat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material Edelstahl
Gehäusematerial Holz
Masse 100 g