Learn More
Cole-Parmer™ Essentials Edelstahleimer
Artikelnummer. 11711836 Alle ansehen Cole-Parmer Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. unitSize
11711836 1 Stück
11794939 1 Stück
11721836 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11711836 Lieferant Cole-Parmer™ Essentials Lieferanten-Nr. 0726022
Verfügbar ab: 02-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Eimer ist aus dickwandigem Edelstahl 304 gefertigt und verfügt über einen flachen Ausgießrand.
  • Minimiert das Tropfen durch einen flachen Ausgießrand
Spezifikation
Produkttyp Eimer
Material Edelstahl
Kapazität (angloamerikanisch) 3,2 gal.
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 10 in.
Höhe (angloamerikanisch) 12 in.
Höhe (angloamerikanisch) mit Verschluss 12 in.
Höhe (metrisch) mit Verschluss 304,8 mm
Menge Je 1