Learn More
De Buyer™ Rührschüssel aus Edelstahl
Specifications
Specifications
| Produkttyp | Schlagschüssel |
| Material | Edelstahl |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für das Herstellen von Mixturen, Mischen, Verquirlen, im Wasserbad erhitzen, für das Aufbewahren eines Präparats oder von Inhaltsstoffen |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Kühlschrank, Gefrierschrank, Schockkühler und Ofen |
| Höhe (metrisch) | 150 mm |
| Menge | Jeweils |
| Form | Flacher Boden |
| Sterilität | Steril |
| Volumen (metrisch) | 11,4 l |