Learn More
Nickel Electro™ 32 X 50ML SS FLASK TRAY
Alle ansehen Nickel-Electro Produkte
Click to view available options
Anzahl Positionen:
12
18
2
2 x 1000 ml, 6 x 500 ml, 15 x 100 ml, 35 x 25 ml
32
39
5
8
Produkttyp:
Perforiertes Tablett
Universal-Federtablett
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Beinhaltet
Kapazität, Typ
Benötigt
ForUseWithEquipment,Material
- Montagefertig geliefert
- Edelstahl-Ausführung
- Geeignet für Erlenmeyerkolben aus Glas/Polypropylen
- Das Tablett fällt einfach auf den Schüttler oder die Schaukeltischplattform und ordnet sich satt anliegend an
Kolbenclip, perforiertes Tablett, Edelstahl
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Perforiertes Tablett |
| Material | Edelstahl |
| Klemmen | Ja |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | NE5-28 Schüttelbäder |
| Anzahl Positionen | 12 |