Learn More
Nickel Electro™ 32 X 50ML SS FLASK TRAY
Artikelnummer. 12728978 Alle ansehen Nickel-Electro Produkte
Click to view available options
Anzahl Positionen:
12
18
2
2 x 1000 ml, 6 x 500 ml, 15 x 100 ml, 35 x 25 ml
32
39
5
8
Produkttyp:
Perforiertes Tablett
Universal-Federtablett
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 12728978
Marke: Nickel Electro™ SFT0500
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beinhaltet
Kapazität, Typ
Benötigt
ForUseWithEquipment,Material
Nickel Electro™ perforiertes Tablett aus Edelstahl kann mit Kolbenklammern und in einer Vielzahl von Bädern verwendet werden.
  • Montagefertig geliefert
  • Edelstahl-Ausführung
  • Geeignet für Erlenmeyerkolben aus Glas/Polypropylen
  • Das Tablett fällt einfach auf den Schüttler oder die Schaukeltischplattform und ordnet sich satt anliegend an
Kolbenclip, perforiertes Tablett, Edelstahl
Spezifikation
Produkttyp Perforiertes Tablett
Material Edelstahl
Klemmen Ja
Zur Verwendung mit (Geräte) NE5-28 Schüttelbäder
Anzahl Positionen 8