Learn More
Nickel Electro™ 32 X 50ML SS FLASK TRAY
Artikelnummer. 12738978 Alle ansehen Nickel-Electro Produkte
Click to view available options
Anzahl Positionen:
12
18
2
2 x 1000 ml, 6 x 500 ml, 15 x 100 ml, 35 x 25 ml
32
39
5
8
Produkttyp:
Perforiertes Tablett
Universal-Federtablett
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 12738978
Marke: Nickel Electro™ SFT1000
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beinhaltet
Kapazität, Typ
Benötigt
ForUseWithEquipment,Material
Nickel Electro™ perforiertes Tablett aus Edelstahl kann mit Kolbenklammern und in einer Vielzahl von Bädern verwendet werden.
  • Montagefertig geliefert
  • Edelstahl-Ausführung
  • Geeignet für Erlenmeyerkolben aus Glas/Polypropylen
  • Das Tablett fällt einfach auf den Schüttler oder die Schaukeltischplattform und ordnet sich satt anliegend an
Kolbenclip, perforiertes Tablett, Edelstahl
Spezifikation
Aufnahmevermögen 1 l-Kolben
Produkttyp Perforiertes Tablett
Material Edelstahl
Klemmen Ja
Zur Verwendung mit (Geräte) NE5-28 Schüttelbäder
Anzahl Positionen 5