Learn More
Bochem™ Petrischale aus Edelstahl
Artikelnummer. 10428252
Ansicht ändern
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
100 mm
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Durchmesser (metrisch) Packungsgröße
10428252 100 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10428252 Lieferant Bochem™ Lieferanten-Nr. 8541
Verfügbar ab: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Verschluss inklusive Inklusive Verschluss
Material Rostfreier Stahl
Form Rund
Typ Petrischale
Höhe (metrisch) 15 mm
Durchmesser (metrisch) 100 mm