missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bel-Art™ Stainless Steel Pharma Scoops

Artikelnummer. 16824146 Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 mL
50 mL
100 mL
500 mL
750 mL
1000 mL
1250 mL
1700 mL
2500 mL
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16824146

Marke: Bel-Art™ F367380050

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Seamless design for peace of mind

  • Wiederverwendbare, hochwertige Schaufeln können für die Handhabung von Pulver und Granulaten in pharmazeutischen und Lebensmittelverarbeitungsumgebungen verwendet werden
  • Edelstahl 316, pharmazeutischer Gütegrad
  • Leichte Reinigung, makellose Ausführung zur Vermeidung von Kreuzkontaminationen
  • Hohe Salz- und Säurebeständigkeit, ideal für die Probenahme von Lebensmitteln
  • GMP-konform
  • Autoklavierbar

Spezifikation

Autoklavierbar Autoclavable
Kapazität (angloamerikanisch) 1,7 oz.
Kapazität (metrisch) 50 mL
Produkttyp Scoop
Material Edelstahl
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt