Learn More
Bochem™ Apothekerspatel aus Edelstahl
Artikelnummer. 10272011
Change view
Click to view available options
Länge (metrisch):
190 mm
230 mm
310 mm
Länge (metrisch) Sägeblatt:
100 mm
130 mm
200 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Länge (metrisch) Länge (metrisch) Sägeblatt unitSize
10272011 230 mm 130 mm 1 Stück
10654301 190 mm 100 mm 1 Stück
10455791 310 mm 200 mm 1 Stück
3 options
Artikelnummer. 10272011
Marke: Bochem™ 3492
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Mit Edelstahlklinge. Der Bochemtrade; Apothekerspatel aus Edelstahl ist mit einem Holzgriff versehen.
  • Holzgriff
  • Lange Klinge
Spezifikation
Menge Je 1
Produkttyp Spatel
Länge (metrisch) Sägeblatt 130 mm
Breite (metrisch) 20 mm
Breite (metrisch) Sägeblatt 20 mm
Klingenmaterial Edelstahl
Griffmaterial Holz
Material Edelstahl
Grifftyp Holz
Länge (metrisch) 230 mm