Learn More
Bochem™ Apothekerspatel aus Edelstahl
Artikelnummer. 10455791
Click to view available options
Länge (metrisch):
190 mm
230 mm
310 mm
Länge (metrisch) Sägeblatt:
100 mm
130 mm
200 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10455791
Marke: Bochem™ 3495
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Mit Edelstahlklinge. Der Bochemtrade; Apothekerspatel aus Edelstahl ist mit einem Holzgriff versehen.
  • Holzgriff
  • Lange Klinge
Spezifikation
Menge Je 1
Produkttyp Spatel
Länge (metrisch) Sägeblatt 200 mm
Breite (metrisch) 32 mm
Breite (metrisch) Sägeblatt 32 mm
Klingenmaterial Edelstahl
Griffmaterial Holz
Material Edelstahl
Grifftyp Holz
Länge (metrisch) 310 mm