Learn More
Schneider Gerd™ Apothekerspatel aus Edelstahl
Beschreibung
- Spatel sind ideal zum Arbeiten mit Pulvern, Rühren und Mischen
- Perfekt für sehr kleine Chemikalienmengen
- Polierte Edelstahlgeräte sind mühelos zu reinigen und korrosionsbeständig
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | Je 1 |
| Produkttyp | Spatel |
| Klingenmaterial | Edelstahl |
| Griffmaterial | Holz |
| Material | Edelstahl |
| Grifftyp | Holz |
| Länge (metrisch) | 185 mm |