Learn More
Sampling Systems™ Edelstahl PharmaScoop™
Artikelnummer. 12745018 Alle ansehen Sampling Systems Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
750 mL
1.000 ml
1250 mL
1,7 l
2,5 l
5 l
Länge (metrisch):
75 mm
110 mm
180 mm
235 mm
240 mm
305 mm
320 mm
330 mm
340 mm
355 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 12745018
Marke: Sampling Systems™ A316500
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Hergestellt aus hochwertigem Edelstahl für Langlebigkeit. Die Sampling Systems™ PharmaScoop™ Schaufel aus Edelstahl ist ideal für die Entnahme und Probenahme in pharmazeutischen und hygienischen Umgebungen.
  • Sehr hochwertige Schaufeln
  • Strapazierfähige Bauweise
  • Aus Edelstahl 316L hergestellt
  • Nutfrei
  • Mattierte Oberfläche
  • Abgerundete Ecken zur einfachen Reinigung
  • GMP-konform
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 500 ml
Produkttyp Pulverschaufel
Ausführung Hochglanzpoliert
Außendurchmesser (metrisch) 95 mm Durchmesser
Material Edelstahl (316L)
Länge (metrisch) 240 mm