Learn More
Bochem™ Fotoschale aus Edelstahl
Artikelnummer. 10708541
Click to view available options
Länge (metrisch):
190 mm, 225 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10708541
Marke: Bochem™ 8700
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
  • Runde Ecken. Masse sind Bodenmasse.
  • B/T/H: 190/140/50mm
Spezifikation
Abmessungen (L x B x H) 190 x 140 x 50 mm
Höhe (metrisch) 50 mm
Länge (metrisch) 190 mm, 225 mm
Material Edelstahl
Typ Labortablett
Breite (metrisch) 140 mm, 175 mm
Menge Je 1
Form Rechteckig