Learn More
BRAND™ Kolbenstab aus Edelstahl
Product Code. 10727981 Shop All Brand Products
Change view
Click to view available options
Volumen (metrisch):
1, 2, 5 μl
10 μl
100 μl
20 und 25 μl
200 μl
50 μl
Unit Size:
3 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Volumen (metrisch) Unit Size
10727981 50 μl 3 Stück
11813950 200 μl 3 Stück
10473901 20 und 25 μl 3 Stück
10231931 100 μl 3 Stück
10251881 10 μl 3 Stück
10799462 1, 2, 5 μl 3 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Product Code. 10727981 Supplier BRAND™ Supplier No. 701934
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    52.64 €
    35.76 € / 3 Stück
    Sparen 16.88 €
    32% Rabatt
View all promotions
Lager vorrätig
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Konzipiert für Füllmengen über 20 μLiter.
  • DE-M-Markierung
  • Mit Dichtung
  • Wird in Packungen mit 3 Stück geliefert
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Zertifizierung/Konformität DE-M
Material Edelstahl
Volumen (metrisch) 50 μl
Zur Verwendung mit (Geräte) Transferpettor Fassungsvermögen 50 μLiter
Menge 3/Pckg.