Learn More
Cole-Parmer™ Edelstahl/Platin-RTD-Eintauchsonde
Artikelnummer. 15267847 Alle ansehen Cole-Parmer Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Typ:
Sonde
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Typ Packungsgröße
15267847 Sonde 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15267847 Lieferant Cole-Parmer™ Lieferanten-Nr. 0464615
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    189.00 €
    165.11 € / 1 Stück
    Sparen 23.89 €
    12% Rabatt
Verfügbar ab: 27-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Kann verwendet werden mit: EchoTherm digitale Heizplatten und Heizplattenrührer
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) EchoTherm digitale Heizplatten und Heizplattenrührer
Länge (angloamerikanisch) 6,5 in.
Typ Sonde