Learn More
Sampling Systems™ Edelstahl-Schere, spitz
Diese Edelstahlschere besteht aus hygienischem Edelstahl 420 mit Doppelpunkt-Punktdesign.
8.15 € - 12.15 €
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) Sägeblatt | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) Sägeblatt | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15879641
|
Sampling Systems™
A364-150 |
45 mm | 150 mm |
8.15 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 31-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15889641
|
Sampling Systems™
A364-200 |
100 mm | 200 mm |
12.15 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 31-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Polierte Oberfläche
- Erhältlich in zwei Größen
- Edelstahl420
Spezifikation
Edelstahl (AISI 420) | |
Doppelpunkt |