Learn More
Knick Elektronische™ 2-Elektroden-Meßzelle mit Edelstahlschaft incl. Durchlaufgefäß (ZU 0298 erforderl.)
Beschreibung
- Leitfähigkeitssensor für das Labor mit 2 Elektroden
- Elektrode und Gehäusematerial aus 1.4571 Edelstahl mit POM-Anschlusskopf
- Durchmesser: 12 mm
- Gehäuselänge: 120 mm
- Eintauchtiefe: 30 bis 120 mm
- Betriebsbereich 0.01 bis 199.9μ S/cm
- Druckbeständigkeit: 2 bar
- Integrierte Temperatursonde: NTC 30 KOhm/25°C
- Betriebstemperaturbereich: -5 bis 100 °C
Spezifikation
Spezifikation
| Länge (metrisch) | 120 mm |
| Material | 1.4571 Edelstahl mit POM-Anschlusskopf |
| Temperatursensor | Integrierte Temperatursonde: NTC 30 KOhm/25 °C. |